Drukuj
Fenylomalonian dietylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150260010 150261000 150262500 150260025
150260010.EA 808 PLN
150260010. 150261000. 150262500. 150260025.
Fenylomalonian dietylu 98%
Fenylomalonian dietylu
Formuła: C₁₃H₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 170…172 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 16…17 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009144
Numer CAS: 83-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-456-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4903 to 1.4923 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %