Drukuj
Wodorowęglan aminoguanidyny 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
149060010 149062500 149060051
ACRO149060010EA 428 PLN
ACRO149060010 ACRO149062500 ACRO149060051
Wodorowęglan aminoguanidyny 98.5%
Wodorowęglan aminoguanidyny
Formuła: C₂H₈N₄O₃
MW: 136.11 g/mol
Temp. topnienia: 125 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012949
Numer CAS: 2582-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-956-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %