Drukuj
Eter dimetylowy glikolu trietylenowego 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
139600010 139602500 139600025
ACRO139600010EA 743 PLN
ACRO139600010 ACRO139602500 ACRO139600025
Eter dimetylowy glikolu trietylenowego 99% stabilised
Eter dimetylowy glikolu trietylenowego
Formuła: C₈H₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 216 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,986 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008504
Numer CAS: 112-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-977-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 0.01 % BHT
Acid value ≤0.05 mg KOH/g