Drukuj
Chlorek sykcynylu ca. 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Succinyl dichloride
132840250 132841000 132845000
ACRO132840250EA 199 PLN
ACRO132840250 ACRO132841000 ACRO132845000
Chlorek sykcynylu ca. 95%
Chlorek sykcynylu
Formuła: C₄H₄Cl₂O₂
MW: 154.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 190 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 16…17 °C
Gęstość: 1.407 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000749
Numer CAS: 543-20-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-838-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %