Drukuj
Chlorowodorek 3-chinuklidynonu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
132260250 132261000 132265000
ACRO132260250EA 439 PLN
ACRO132260250 ACRO132261000 ACRO132265000
Chlorowodorek 3-chinuklidynonu 99%
Chlorowodorek 3-chinuklidynonu
Formuła: C₇H₁₂ClNO
MW: 161.63 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137391
Numer CAS: 1193-65-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-776-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Loss on drying ≤1.0 % (100°C, 2 h)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
UV at 280 nm A: ≤0.06
pH 6.0 to 9.5 (20°C, 10% in H2O)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %