Oksym syn-pirydyno-2-karboksyaldoksymu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
syn-2-Pyridinealdoxime
131790250
131791000
131790250.EA
457
PLN
131790250.
131791000.
Oksym syn-pirydyno-2-karboksyaldoksymu 99+%
Oksym syn-pirydyno-2-karboksyaldoksymu
Formuła:
C₆H₆N₂O Temp. topnienia: 110…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167166 Numer CAS: 1193-96-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 113 °C |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % |