Drukuj
Dichlorek fenylofosfonowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
130802500 130800010
ACRO130802500EA 790 PLN
ACRO130802500 ACRO130800010
Dichlorek fenylofosfonowy 97%
Dichlorek fenylofosfonowy
Formuła: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 258 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1.39 g/cm³
Temp. Zapłonu: 204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002070
Numer CAS: 824-72-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-534-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %