Drukuj
Kwas fenylofosfonowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
130791000 130795000 130790025
ACRO130791000EA 292 PLN
ACRO130791000 ACRO130795000 ACRO130790025
Kwas fenylofosfonowy 98%
Kwas fenylofosfonowy
Formuła: C₆H₇O₃P
Temp. topnienia: 158…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002136
Numer CAS: 1571-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-388-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %