Drukuj
D-α-fenyloglicyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
130630250 130631000
ACRO130630250EA 227 PLN
ACRO130630250 ACRO130631000
D-α-fenyloglicyna 98%
D-α-fenyloglicyna
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. topnienia: 302 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008061
Numer CAS: 875-74-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-876-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -151° to -161° (20°C, 589 nm) (c=5, 1M HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %