Drukuj
Dichlorofosforan fenylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
130480250 130481000
ACRO130480250EA 209 PLN
ACRO130480250 ACRO130481000
Dichlorofosforan fenylu 99%
Dichlorofosforan fenylu
Formuła: C₆H₅Cl₂O₂P
Temp. Wrzenia: 241…243 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,412 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002067
Numer CAS: 770-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-220-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %