Drukuj
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
127460050 127461000 127465000
ACRO127460050EA 123 PLN
ACRO127460050 ACRO127461000 ACRO127465000
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on 99%
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
Temp. Wrzenia: 287 °C (265 mmHg)
Temp. topnienia: 127…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003138
Numer CAS: 89-25-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-891-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
HPLC ≥98.5 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)