Drukuj
N-Methylphenethylamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
127450050 127450250 127451000
ACRO127450050EA 421 PLN
ACRO127450050 ACRO127450250 ACRO127451000
N-Methylphenethylamine 99%
N-Methylphenethylamine
Formuła: C₉H₁₃N
Temp. Wrzenia: 203 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008291
Numer CAS: 589-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-632-3
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %