Drukuj
2-Merkapto-2-tiazolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125560050 125561000 125565000
ACRO125560050EA 134 PLN
ACRO125560050 ACRO125561000 ACRO125565000
2-Merkapto-2-tiazolina 98%
2-Merkapto-2-tiazolina
Formuła: C₃H₅NS₂
Temp. topnienia: 103…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126013
Numer CAS: 96-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-512-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with TBAH 97.5 to 102.0 %