Drukuj
4H-3,1-Benzoksazyno-2,4(1H)-dion 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122481000 122485000
ACRO122481000EA 153 PLN
ACRO122481000 ACRO122485000
4H-3,1-Benzoksazyno-2,4(1H)-dion 98%
4H-3,1-Benzoksazyno-2,4(1H)-dion
Formuła: C₈H₅NO₃
Temp. Zapłonu: 308 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006700
Numer CAS: 118-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-255-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥94 %