Drukuj
Kwas glioksalowy monohydrat 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
120170250 120171000 120175000
ACRO120170250EA 242 PLN
ACRO120170250 ACRO120171000 ACRO120175000
Kwas glioksalowy monohydrat 98%, pure
Kwas glioksalowy monohydrat
Formuła: C₂H₂O₃·1H₂O
MW: 92.05 g/mol
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00127974
Numer CAS: 563-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-058-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure