Drukuj
(±)-2,3-Epoksy-1-propanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 302 PLN
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
(±)-2,3-Epoksy-1-propanol 96%
(±)-2,3-Epoksy-1-propanol
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 160…161 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –54 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005147
Numer CAS: 556-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-128-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %