Drukuj
Odczynnik Girarda T (Chlorek (hydrazynokarbonylometylo)trimetyloamoniowy) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydrazinyl-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride
119870500 119872500
ACRO119870500EA 201 PLN
ACRO119870500 ACRO119872500
Odczynnik Girarda T (Chlorek (hydrazynokarbonylometylo)trimetyloamoniowy) 99%
Odczynnik Girarda T (Chlorek (hydrazynokarbonylometylo)trimetyloamoniowy)
Formuła: C₅H₁₄ClN₃O
MW: 167.64 g/mol
Temp. topnienia: 188…192 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012009
Numer CAS: 123-46-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-629-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %