Drukuj
Pikolinian etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
118860250 118861000
ACRO118860250EA 335 PLN
ACRO118860250 ACRO118861000
Pikolinian etylu 99%
Pikolinian etylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006292
Numer CAS: 2524-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-758-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %