Drukuj
Dichlorofosforan etylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118380250 118381000 118380050
ACRO118380250EA 534 PLN
ACRO118380250 ACRO118381000 ACRO118380050
Dichlorofosforan etylu 97%
Dichlorofosforan etylu
Formuła: C₂H₅Cl₂O₂P
MW: 162.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 167 °C (758 mmHg)
Gęstość: 1.373 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002069
Numer CAS: 1498-51-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-099-0
Jednostka: 3390
ADR: 6.1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm