Drukuj
Nitryl kwasu etoksymetylenomalonowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
117921000 117925000
ACRO117921000EA 573 PLN
ACRO117921000 ACRO117925000
Nitryl kwasu etoksymetylenomalonowego 98%
Nitryl kwasu etoksymetylenomalonowego
Formuła: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 160 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 63…69 °C
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001854
Numer CAS: 123-06-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-597-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %