Drukuj
Chlorek difenylojodoniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
117330100 117330500
ACRO117330100EA 784 PLN
ACRO117330100 ACRO117330500
Chlorek difenylojodoniowy 97%
Chlorek difenylojodoniowy
Formuła: C₁₂H₁₀ClI
Temp. topnienia: 227…228 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011909
Numer CAS: 1483-72-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-049-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride and Bromide ≤0.02 % (as Cl)
Iodide (I) passes test
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.1 %