Drukuj
N,N-Dimetylopropano-1,3-diamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
115900010 115902500 115900025 115900050
ACRO115900010EA 253 PLN
ACRO115900010 ACRO115902500 ACRO115900025 ACRO115900050
N,N-Dimetylopropano-1,3-diamina 99%
N,N-Dimetylopropano-1,3-diamina
Formuła: C₅H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 133 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008216
Numer CAS: 109-55-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-680-9
Jednostka: 2734
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %