Drukuj
Acetylenodikarboksylan dimetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
115710050 115710250 115711000 115715000
ACRO115710050EA 139 PLN
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000 ACRO115715000
Acetylenodikarboksylan dimetylu 98%
Acetylenodikarboksylan dimetylu
Formuła: C₆H₆O₄
Temp. Wrzenia: 95…98 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008456
Numer CAS: 762-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-098-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %