Drukuj
3-Oksoglutaran dimetylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
115700250 115701000 115705000
ACRO115700250EA 213 PLN
ACRO115700250 ACRO115701000 ACRO115705000
3-Oksoglutaran dimetylu 97%
3-Oksoglutaran dimetylu
Formuła: C₇H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 237…241 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 16…17 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008462
Numer CAS: 1830-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-385-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Visual transition interval pH 9.0 (blue)