Drukuj
3,4-Dihydro-2H-piran 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
114781000 114785000
ACRO114781000EA 162 PLN
ACRO114781000 ACRO114785000
3,4-Dihydro-2H-piran 99%
3,4-Dihydro-2H-piran
Formuła: C₅H₈O
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³
Temp. Zapłonu: –9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006558
Numer CAS: 110-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-810-4
Jednostka: 2376
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %