Drukuj
Acetamidomalonian dietylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113931000 113935000 113930250
ACRO113931000EA 257 PLN
ACRO113931000 ACRO113935000 ACRO113930250
Acetamidomalonian dietylu 99+%
Acetamidomalonian dietylu
Formuła: C₉H₁₅NO₅
Temp. Wrzenia: 185 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009146
Numer CAS: 1068-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-952-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %
BSC Certification Passes