Drukuj
Fosfonian dibenzylu 90+%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dibenzyl phosphite
112660250 112660050 112661000
ACRO112660250EA 427 PLN
ACRO112660250 ACRO112660050 ACRO112661000
Fosfonian dibenzylu 90+%, Technical Grade
Fosfonian dibenzylu
Formuła: C₁₄H₁₅O₃P
Temp. Wrzenia: 110…120 °C (,1 mmHg)
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004774
Numer CAS: 17176-77-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-226-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
NMR ≥90.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm