Drukuj
Dialliloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
112040010 112042500
ACRO112040010EA 831 PLN
ACRO112040010 ACRO112042500
Dialliloamina 97%
Dialliloamina
Formuła: C₆H₁₁N
MW: 97.16 g/mol
Temp. topnienia: –88 °C
Gęstość: 0.789 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008642
Numer CAS: 124-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-671-2
Jednostka: 2359
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA