Drukuj
Dichlorek cystaminy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cystaminium dichloride, 2,2′-Diaminodiethyl disulphide dihydrochloride, 2,2'-Disulphanediyldiethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulphide dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride, Cystamine (dihydrochloride), {2-[(2-Aminoethyl)disulphanyl]ethyl}amine dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride
111770250 111771000 111775000
ACRO111770250EA 239 PLN
ACRO111770250 ACRO111771000 ACRO111775000
Dichlorek cystaminy 97%
Dichlorek cystaminy
Formuła: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
MW: 225.20 g/mol
Temp. topnienia: 220 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012905
Numer CAS: 56-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-260-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Additional info oxalic acid: < 0.05%