Drukuj
Chlorek 1-(2-chloroetylo)piperydynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
109211000 109215000
ACRO109211000EA 211 PLN
ACRO109211000 ACRO109215000
Chlorek 1-(2-chloroetylo)piperydynowy 98%
Chlorek 1-(2-chloroetylo)piperydynowy
Formuła: C₇H₁₅Cl₂N
Temp. topnienia: 228…234 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012837
Numer CAS: 2008-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-920-5
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Additional info total chloride: 38.0 to 39.0 % w/w
Titration with HClO4 ≥97.5 %