Antron ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
104960250
104961000
ACRO104960250EA
837
PLN
ACRO104960250
ACRO104961000
Antron ACS
Antron
Formuła:
C₁₄H₁₀O Temp. Wrzenia: 721 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 152…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001187 Numer CAS: 90-44-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-994-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 157 °C |
Solubility | (in ethyl acetate) Passes test |
Absorbance | ≤0.045 (620 nm, 1 cm cell) |
Sensitivity | (to carbohydrates) Passes test |