Drukuj
Acetal dietylowy aminoacetaldehydu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
103070050 103070500 103072500
ACRO103070050EA 105 PLN
ACRO103070050 ACRO103070500 ACRO103072500
Acetal dietylowy aminoacetaldehydu 99%
Acetal dietylowy aminoacetaldehydu
Formuła: C₆H₁₅NO₂
Temp. Wrzenia: 162…163 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,916 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008136
Numer CAS: 645-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-439-4
Jednostka: 2733
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %