Drukuj
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
102941000 102945000 102940025
ACRO102941000EA 178 PLN
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy 99+%
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 154 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0,962 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005143
Numer CAS: 106-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-442-4
Jednostka: 2219
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %