Drukuj
Kwas acetylenodikarboksylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
102520250 102521000
ACRO102520250EA 779 PLN
ACRO102520250 ACRO102521000
Kwas acetylenodikarboksylowy 98%
Kwas acetylenodikarboksylowy
Formuła: C₄H₂O₄
Temp. Zapłonu: 131 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004362
Numer CAS: 142-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-536-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %