Nadtlenek wapnia 65%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
21157.22
21157.36
21157.22EA
564
PLN
21157.22
21157.36
Nadtlenek wapnia 65%
Nadtlenek wapnia
CAS No.: 1305-79-9
Molecular Formula: CaO2
Formula Weight: 72.08
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1689
UN No.: 1457
MDL No.: MFCD00015988
Rubber stabilizer
Formuła:
CaO₂ Temp. topnienia: 692 °C Gęstość: 2,919…2.921 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015988 Numer CAS: 1305-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-139-4 Jednostka: 1457 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1689 |