Nadtlenek baru(II)
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
1.01740.1000
1.01740.9050
1.01740.1000EA
1210
PLN
1.01740.1000
1.01740.9050
Nadtlenek baru(II)
Nadtlenek baru(II)
Formuła:
BaO₂ MW: 169.33 g/mol Temp. topnienia: 450 Gęstość: 4.96 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003454 Numer CAS: 1304-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-128-4 Jednostka: 1449 ADR: 5.1 (6.1) II Klasyfikacja Merck : 12,01018 |