Nadtlenek baru(II), anhydrous ≥84%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14008.30
14008.A1
14008.30EA
386
PLN
14008.30
14008.A1
Nadtlenek baru(II), anhydrous ≥84%, Technical Grade
Nadtlenek baru(II)
Purity: 84% min
CAS No.: 1304-29-6
Molecular Formula: BaO2
Formula Weight: 169.34
Physical Form: Powder
Density: 4.96
Appearance: Tan
Melting Point: 450° dec.
Solubility: Insoluble in water
Merck Reference: 14,989
UN No.: 1449
MDL No.: MFCD00003454
Formuła:
BaO₂ Gęstość: 4,96 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003454 Numer CAS: 1304-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-128-4 Jednostka: 1449 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,989 |