Drukuj
Nadtlenek baru(II) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 147 PLN
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Nadtlenek baru(II) 95%
Nadtlenek baru(II)
Formuła: BaO₂
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003454
Numer CAS: 1304-29-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-128-4
Jednostka: 1449
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,01018
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %