Drukuj
azotan strontu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07872.0250 1.07872.9025
1.07872.0250EA 434 PLN
1.07872.0250 1.07872.9025
azotan strontu, EMSURE® for analysis, Supelco®
azotan strontu
Formuła: Sr(NO₃)₂
Temp. Wrzenia: 645 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 570 °C
Gęstość: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011248
Numer CAS: 10042-76-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-131-9
Jednostka: 1507
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08926
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 660 g/l (20 °C)
Melting Point 570 °C
Molar Mass 211.63 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 645 °C
Density 2.986 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer