azotan strontu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Crystalline
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
Formuła:
Sr(NO₃)₂ Temp. Wrzenia: 645 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 570 °C Gęstość: 2,990 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011248 Numer CAS: 10042-76-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-131-9 Jednostka: 1507 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8845 |