azotan strontu ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
10879.06
10879.14
10879.22
10879.06EA
333
PLN
10879.06
10879.14
10879.22
azotan strontu ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
azotan strontu
Purity: 99.9965%
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
Formuła:
Sr(NO₃)₂ MW: 211.63 g/mol Temp. Wrzenia: 645 Temp. topnienia: 570 Gęstość: 2.990 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011248 Numer CAS: 10042-76-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-131-9 Jednostka: 1507 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,8845 |