Drukuj
azotan strontu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
222560010 222562500
ACRO222560010EA 638 PLN
ACRO222560010 ACRO222562500
azotan strontu 99+% for analysis
azotan strontu
Formuła: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 645
Temp. topnienia: 570
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011248
Numer CAS: 10042-76-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-131-9
Jednostka: 1507
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08926
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm