azotan baru ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11305.36
A11305.0E
A11305.36EA
257
PLN
A11305.36
A11305.0E
azotan baru ≥99%
azotan baru
Purity: 99%
CAS No.: 10022-31-8
Molecular Formula: BaN2O6
Formula Weight: 261.35
Melting Point: 592° dec.
Merck Reference: 14,983
MDL No.: MFCD00003442
Formuła:
Ba(NO₃)₂ MW: 261.34 g/mol Temp. topnienia: 592 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.24 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003442 Numer CAS: 10022-31-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-020-5 Jednostka: 1446 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 13,00986 |