azotan baru ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
30481.14
30481.22
30481.14EA
401
PLN
30481.14
30481.22
azotan baru ≥99.95% (metals basis)
azotan baru
Purity: 99.95%
CAS No.: 10022-31-8
Molecular Formula: Ba(NO3)2
Formula Weight: 261.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.24
Melting Point: 592° dec.
Merck Reference: 14,983
UN No.: 1446
MDL No.: MFCD00003442
Formuła:
Ba(NO₃)₂ MW: 261.34 g/mol Temp. topnienia: 592 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.24 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003442 Numer CAS: 10022-31-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-020-5 Jednostka: 1446 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,983 |