Drukuj
azotan baru 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
12194.18 12194.36 12194.A3
12194.18EA 220 PLN
12194.18 12194.36 12194.A3
azotan baru 99+% ACS
azotan baru
Purity: 99+% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: Ba(NO3)2 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Melting Point: 592° dec. Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formuła: Ba(NO₃)₂
Gęstość: 3,24
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003442
Numer CAS: 10022-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-020-5
Jednostka: 1446
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,983