Drukuj
azotan baru 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
203155000 203150025
ACRO203155000EA 289 PLN
ACRO203155000 ACRO203150025
azotan baru 99+% for analysis
azotan baru
Formuła: Ba(NO₃)₂
Temp. topnienia: 592 °C
Gęstość: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003442
Numer CAS: 10022-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-020-5
Jednostka: 1446
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00986
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm