Chlorek strontu, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
35719.06
35719.14
35719.06EA
891
PLN
35719.06
35719.14
Chlorek strontu, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Chlorek strontu
Purity: 99.995%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: SrCl2
Formula Weight: 158.53
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Formuła:
Cl₂Sr Temp. Wrzenia: 1250 °C Temp. topnienia: 873 °C Gęstość: 3,052 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011249 Numer CAS: 10476-85-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6 Klasyfikacja Merck : 14,8840 |