Drukuj
Półfabrykat do pokryw z płaskim brzegiem do kociołków reakcyjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
210373408 210374601
SCOT210373408EA 986 PLN
SCOT210373408 SCOT210374601
Półfabrykat do pokryw z płaskim brzegiem do kociołków reakcyjnych, DURAN®
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Without necks. For glass manipulators.