Chlorek strontu, anhydrous ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12202.36
12202.A3
12202.36EA
658
PLN
12202.36
12202.A3
Chlorek strontu, anhydrous ≥95%
Chlorek strontu
Purity: 95%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: SrCl2
Formula Weight: 158.53
Physical Form: Powder
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Formuła:
Cl₂Sr MW: 158.53 g/mol Temp. Wrzenia: 1250 °C Temp. topnienia: 873 °C Gęstość: 3.052 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011249 Numer CAS: 10476-85-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6 Klasyfikacja Merck : 14,8840 |