Drukuj
Chlorek strontu, bezwodny 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
369740050 369740250
ACRO369740050EA 581 PLN
ACRO369740050 ACRO369740250
Chlorek strontu, bezwodny 99.99% (trace metals basis)
Chlorek strontu
Formuła: Cl₂Sr
Temp. Wrzenia: 1250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 873 °C
Gęstość: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011249
Numer CAS: 10476-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6
Klasyfikacja Merck : 12,09000
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %